1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7067-1G PC7067-5G PC7067-250MG
APOSPC7067-1GEA 186 DKK
APOSPC7067-1G APOSPC7067-5G APOSPC7067-250MG
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester
Formel: C₉H₁₄BF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669623
CAS-nummer: 1011460-68-6