2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 2350 DKK
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formel: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689554
CAS-nummer: 883898-98-4