3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7051-1G PC7051-5G PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA 852 DKK
APOSPC7051-1G APOSPC7051-5G APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formel: C₉H₁₁FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781240
CAS-nummer: 693235-16-4