1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Chloro-α,α,2-trifluorotoluene
PC7047-1G PC7047-5G
APOSPC7047-1GEA 2350 DKK
APOSPC7047-1G APOSPC7047-5G
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₇H₄ClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14892602
CAS-nummer: 17054-13-6