3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 2140 DKK
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃F₂NO
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368235
CAS-nummer: 870234-98-3