2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 549 DKK
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formel: C₆H₃ClFNO·H₂O
Massefylde: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657826
CAS-nummer: 1196156-07-6