Allyl chlorodifluoroacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7003-25G PC7003-5G
APOSPC7003-25GEA 2410 DKK
APOSPC7003-25G APOSPC7003-5G
Allyl chlorodifluoroacetate
Allyl chlorodifluoroacetate
Formel: C₅H₅ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033650
CAS-nummer: 118337-48-7