1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC6995-1G PC6995-250MG
APOSPC6995-1GEA 3320 DKK
APOSPC6995-1G APOSPC6995-250MG
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂O
Smeltepunkt: 210…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749653
CAS-nummer: 116548-04-0