(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6994-25G PC6994-5G
APOSPC6994-25GEA 10110 DKK
APOSPC6994-25G APOSPC6994-5G
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Formel: C₃HF₅
Kogepunkt: –11…–9 °C
Massefylde: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02262202
CAS-nummer: 5595-10-8
UN nummer: 3163
ADR: 2.2,