2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6992-1G PC6992-250MG
APOSPC6992-1GEA 3440 DKK
APOSPC6992-1G APOSPC6992-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05863878
CAS-nummer: 871826-12-9