5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 985 DKK
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260441
CAS-nummer: 942069-51-4