6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Bromo-3-fluoropicolinaldehyde, 6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-3-fluoro-2-formylpyridine
PC6979-1G
PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA
632
DKK
APOSPC6979-1G
APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₃BrFNO Smeltepunkt: 114…115 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07781224 CAS-nummer: 885267-36-7 |