4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 1090 DKK
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
Molekylvægt: 224.112 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09907681
CAS-nummer: 428871-73-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III