2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 3290 DKK
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BF₅O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14892600
CAS-nummer: 2096332-61-3