1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 327 DKK
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formel: C₉H₃F₁₇O₃
Kogepunkt: 155…156 °C
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00339457
CAS-nummer: 14548-74-4