Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-[1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
PC6940-1G PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA 702 DKK
APOSPC6940-1G APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formel: C₉H₂F₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00347264
CAS-nummer: 60308-67-0