4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Perfluoroisopropyl)acrylic acid, 3-(Heptafluoroprop-2-yl)prop-2-enoic acid
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 273 DKK
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Formel: C₆H₃F₇O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998187
CAS-nummer: 243139-64-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III