1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 218 DKK
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Formel: C₅H₄F₇IO
Molekylvægt: 339.978 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155967
CAS-nummer: 200501-96-8