3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 1060 DKK
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂Br₂F₂O
Smeltepunkt: 67…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845983
CAS-nummer: 1160573-51-2