2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 7850 DKK
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂O
Molekylvægt: 249.052 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14581695
CAS-nummer: 1221684-44-1
UN nummer: 1759
ADR: 8 III