Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 2460 DKK
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formel: C₁₂HF₂₃O₅
Kogepunkt: 75…77 °C
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236739
CAS-nummer: 65294-16-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III