4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 491 DKK
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₄ClF₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209304
CAS-nummer: 306935-27-3