1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 2040 DKK
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
Kogepunkt: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784290
CAS-nummer: 885276-54-0