2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,2'-Dibromo-4-fluoroacetophenone
PC6831-1G PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA 959 DKK
APOSPC6831-1G APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.931 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847026
CAS-nummer: 594810-90-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III