2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 1050 DKK
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
Kogepunkt: 123 °C
Smeltepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070763
CAS-nummer: 2367-77-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III