3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6815-1G PC6815-250MG
APOSPC6815-1GEA 1850 DKK
APOSPC6815-1G APOSPC6815-250MG
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Formel: C₆HF₄I
Massefylde: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09763612
CAS-nummer: 5243-24-3