1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6813-1G PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA 2510 DKK
APOSPC6813-1G APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Formel: C₅HF₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784216
CAS-nummer: 1892-03-1