Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 985 DKK
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formel: C₂₁H₁₉F₃P·I
Smeltepunkt: 194…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13563128
CAS-nummer: 128622-15-1