4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 3140 DKK
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃F₅N₂
Molekylvægt: 222.115 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665872
CAS-nummer: 28196-83-0