2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 186 DKK
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Molekylvægt: 190.56 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763600
CAS-nummer: 948014-34-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III