Phenyl trifluorovinyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 2150 DKK
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Formel: C₈H₅F₃O
Kogepunkt: 134…134,5 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10567162
CAS-nummer: 772-53-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III