4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl methacrylate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2-methylprop-2-enoate
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 2850 DKK
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129959
CAS-nummer: 101156-31-4