Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4'-Bis(pentafluorophenoxy)octafluorobiphenyl
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 3440 DKK
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Formel: C₂₄F₁₈O₂
Molekylvægt: 662.227 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763620
CAS-nummer: 14055-56-2