5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 1780 DKK
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Formel: C₆H₄F₆O
Kogepunkt: 68 °C (135 mm Hg)
Massefylde: 1,4102 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09763630
CAS-nummer: 1422-36-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III