(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6609-1G
PC6609-250MG
APOSPC6609-1GEA
9330
DKK
APOSPC6609-1G
APOSPC6609-250MG
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol
Formel:
C₃H₇FO Kogepunkt: 115 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13176609 CAS-nummer: 877822-87-2 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |