(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6608-1G PC6608-250MG
APOSPC6608-1GEA 9330 DKK
APOSPC6608-1G APOSPC6608-250MG
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₇FO
Kogepunkt: 115 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763597
CAS-nummer: 876747-18-1
UN nummer: 1987
ADR: 3,III