5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 1830 DKK
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00119559
CAS-nummer: 306935-07-9