4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6589-1G PC6589-250MG PC6589-5G
APOSPC6589-1GEA 1570 DKK
APOSPC6589-1G APOSPC6589-250MG APOSPC6589-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrCl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236590
CAS-nummer: 203302-93-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II