Sodium perfluoropropanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 1390 DKK
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formel: C₃F₅O₂·Na
Smeltepunkt: 226…229 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066167
CAS-nummer: 378-77-8
EINECS: 206-830-1