Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC6491-1G
PC6491-5G
PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA
1090
DKK
APOSPC6491-1G
APOSPC6491-5G
APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Formel:
C₅HF₉O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07784238 CAS-nummer: 863090-89-5 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |