2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 1180 DKK
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Formel: C₉H₅F₁₃O₂
Kogepunkt: 117…119 °C (10 mm Hg)
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077579
CAS-nummer: 27854-30-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III