Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 2300 DKK
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formel: C₇H₁₁F₃O₃
Kogepunkt: 176 °C
Massefylde: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07784252
CAS-nummer: 649-67-2