Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6422-1G PC6422-5G
APOSPC6422-1GEA 0 DKK
APOSPC6422-1G APOSPC6422-5G
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03100837
UN nummer: 3265
ADR: 8,III