8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6407-1G PC6407-5G PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA 3050 DKK
APOSPC6407-1G APOSPC6407-5G APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Formel: C₇HF₁₂IO₃
Kogepunkt: 97 °C (4 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763625
CAS-nummer: 948014-44-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III