4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6396-1G PC6396-5G
APOSPC6396-1GEA 654 DKK
APOSPC6396-1G APOSPC6396-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412435
CAS-nummer: 886762-52-3