3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6394-5G PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA 9150 DKK
APOSPC6394-5G APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095190
CAS-nummer: 343-79-3