4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 1360 DKK
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660286
CAS-nummer: 886502-42-7