4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: [4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6388-1G PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA 1090 DKK
APOSPC6388-1G APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660288
CAS-nummer: 886502-52-9