2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 491 DKK
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026480
CAS-nummer: 1159512-66-9