2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 360 DKK
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
Molekylvægt: 252.025 g/mol
Smeltepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202824
CAS-nummer: 438050-27-2